Verschlüsse
Verschluss-Set, inklusive ein Verschluss, mit Fittings, eine 1-L-Flasche mit Sicherheitsbeschichtung, 3-m-PFA-Schlauch, ein No-Met 5-µm-Filter für mobile Phasen, GL 45, 1 Port für 1/16“-Schlauch, 2 Ports für 1/8“ und 1/16“ AD Schlauch, PP
JOURJR-S-11102
Diese Verschlüsse sind mit zwei, drei oder vier farbig codierten 1/4-28 Gewinden für ¹/₈ oder ¹/₁₆" A.Ø Schläuche.
- Gewinde:GL 45
- Bezeichnung:Verschluss-Set, inklusive ein Verschluss, mit Fittings, eine 1-L-Flasche mit Sicherheitsbeschichtung, 3-m-PFA-Schlauch, ein No-Met 5-µm-Filter für mobile Phasen
- Material:PP
- Seq:14
- Anschlussstück:1 Port für 1/16“-Schlauch, 2 Ports für 1/8“ und 1/16“ AD Schlauch
- Cat. No.:JOURJR-S-11102
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.