AuftragsverfolgungKontakt
Verschlüsse | Avantor
Verschlüsse
Verschluss-Set, inklusive ein Verschluss, mit Fittings, eine 2-L-Flasche mit Sicherheitsbeschichtung, 3-m-PFA-Schlauch, ein No-Met 5-µm-Filter für mobile Phasen, GL 45, 1 Port für 1/16“-Schlauch, 2 Ports für 1/8“ und 1/16“ AD Schlauch, PP
Katalognr. JOURJR-S-11202
Anbieter:   VICI JOUR RESEARCH
Verschlüsse
Katalognr. JOURJR-S-11202
Anbieter:  VICI JOUR RESEARCH
Verschlüsse
Verschluss-Set, inklusive ein Verschluss, mit Fittings, eine 2-L-Flasche mit Sicherheitsbeschichtung, 3-m-PFA-Schlauch, ein No-Met 5-µm-Filter für mobile Phasen, GL 45, 1 Port für 1/16“-Schlauch, 2 Ports für 1/8“ und 1/16“ AD Schlauch, PP
Preis
SFr. 421.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Verschlüsse sind mit zwei, drei oder vier farbig codierten 1/4-28 Gewinden für ¹/₈ oder ¹/₁₆" A.Ø Schläuche.
Technische Daten
  • Gewinde:
    GL 45
  • Bezeichnung:
    Verschluss-Set, inklusive ein Verschluss, mit Fittings, eine 2-L-Flasche mit Sicherheitsbeschichtung, 3-m-PFA-Schlauch, ein No-Met 5-µm-Filter für mobile Phasen
  • Material:
    PP
  • Seq:
    17
  • Anschlussstück:
    1 Port für 1/16“-Schlauch, 2 Ports für 1/8“ und 1/16“ AD Schlauch