Verschlüsse
Verschluss-Set, inklusive ein Verschluss, mit Fittings, eine 1-L-Flasche mit Sicherheitsbeschichtung, 3-m-PFA-Schlauch, ein No-Met 5-µm-Filter für mobile Phasen, GL 45, 1 Port für 1/16“-Schlauch, 1 Port für 1/8“ und 1/16“ AD Schlauch, PP
Codice catalogo JOURJR-S-11101
Nome del fornitore: VICI JOUR RESEARCH
Vai a
Product Details & Documents
Diese Verschlüsse sind mit zwei, drei oder vier farbig codierten 1/4-28 Gewinden für ¹/₈ oder ¹/₁₆" A.Ø Schläuche.
Specifiche
- Gewinde:GL 45
- Bezeichnung:Verschluss-Set, inklusive ein Verschluss, mit Fittings, eine 1-L-Flasche mit Sicherheitsbeschichtung, 3-m-PFA-Schlauch, ein No-Met 5-µm-Filter für mobile Phasen
- Material:PP
- Seq:13
- Anschlussstück:1 Port für 1/16“-Schlauch, 1 Port für 1/8“ und 1/16“ AD Schlauch