Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Urine collection container | Avantor
Urine collection container
with PE snap cap, 125 ml, Non sterile
Katalognr. SEMA5664
Anbieter:   SEMADENI
Urine collection container
Katalognr. SEMA5664
Anbieter:  SEMADENI
Urine collection container
with PE snap cap, 125 ml, Non sterile
Preis
SFr. 225.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
PP, with red PE screw cap
  • With labeling field
  • With cuttable spout for hygienic urine control
Caution: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Technische Daten
  • Ausführung:
    Non sterile
  • Kapazität:
    125 ml
  • Bezeichnung:
    with PE snap cap
  • Seq:
    01
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.