Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Eischip-Bereiter

Eischip-Bereiter

Eismaschine ZBE 70-100 mit integriertem Aufbewahrungsbehälter (UK-Stecker), 70 L/24 h, 100 kg, 700×700×1560 mm
Catalog # 474-0083
Eischip-Bereiter
Catalog # 474-0083
Supplier:  
Eischip-Bereiter
Eischip-Bereiter

Eismaschine ZBE 70-100 mit integriertem Aufbewahrungsbehälter (UK-Stecker), 70 L/24 h, 100 kg, 700×700×1560 mm

Discontinued
Product has been discontinued. However we found similar alternative products.
Alternatives
EISSPEICHER B100+FUSSERHOHUNG 20 CM 1 * 1 ST Catalog #ZIEG1000920301318

Product ZIEG1000920301318 is similar to 474-0083 but manufacturer and specifications may vary.

Product Details & Documents

Eismaschinen für geringe und niedrige Eismengen mit Speicher und sonstigem Zubehör. Diese Maschine ist perfekt für Krankenhäuser und Labors geeignet. ZIEGRA-Eis verfügt über eine ideale Temperatur von −0,5 °C. Daher friert es niemals zusammen. Selbst bei längerer Lagerung bleibt es stets körnig und frei verfügbar. Eischips sind aufgrund des geschlossenen Wassersystems hygienisch. Sie können aus demineralisiertem oder aus Leitungswasser hergestellt werden.

  • Der statische Evaporator verhindert das Auslaufen von Kühlflüssigkeiten
  • Verschiedene Eisgrößen erhältlich: Standard und Mikro
  • Kompakte Konstruktion und geringe Geräuschemission
  • Automatisches Anhalten, wenn der Speicher voll ist, automatisches Neustarten, wenn Eis entnommen wird

Two Eistypen für jedes Labormodell verfügbar:
Ziegra StandardIce schmilzt langsam und ist perfekt für medizinische Anwendungen und die Konservierung geeignet.
Ziegra MicroIce zum schnellen aber schonenden Kühlen auf 0 °C, z. B. für Reagenzgläser oder bei Zugabe zu Flüssigkeiten.

Maschine und Speicher aus Edelstahl.

Ziegra Micro-Ice as an option, provides quick but gentle cooling to 0 °C, e.g. for test tubes or when added to liquids.

Ordering information: Vier Modelle - ZBE 70, 150, 250 und 350 haben keinen integrierten Speicher. Dies muss separat bestellt werden. Siehe Bestelltabelle unten.

Delivery information: Alle Installationsanschlüsse inbegriffen.

Caution: Ice storage bin must be ordered separately.

Specifications
  • Eiskapazität (l):
    70 L/24 h
  • Lagerkapazität:
    100 kg
  • Bezeichnung:
    Eismaschine ZBE 70-100 mit integriertem Aufbewahrungsbehälter (UK-Stecker)
  • Seq:
    28
  • B×T×H:
    700×700×1560 mm
Accessories

Product Information

  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 474-0061
    Wassergekühlter Kondensor
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 749.00 SFr.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.