Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Eischip-Bereiter | Avantor

Eischip-Bereiter

Eismaschine ZBE 150-200 mit integriertem Aufbewahrungsbehälter (UK-Stecker), 150 L/24 h, 200 kg, 700×700×1960 mm
Katalognr. 474-0068
Eischip-Bereiter
Katalognr. 474-0068
Anbieter:  
Eischip-Bereiter
Eischip-Bereiter

Eismaschine ZBE 150-200 mit integriertem Aufbewahrungsbehälter (UK-Stecker), 150 L/24 h, 200 kg, 700×700×1960 mm

Artikel gestrichen
Das Produkt wurde eingestellt. Wir haben jedoch ähnliche Alternativprodukte gefunden.
Alternativen
EISSPEICHERB200KG+FUSSERHOHUNG 20 CM 1 * 1 ST Katalognr.ZIEG1000920301314

Produkt ZIEG1000920301314 ist ähnlich zu 474-0068, aber Hersteller und Spezifikationen können abweichen.

Product Details & Documents

Eismaschinen für geringe und niedrige Eismengen mit Speicher und sonstigem Zubehör. Diese Maschine ist perfekt für Krankenhäuser und Labors geeignet. ZIEGRA-Eis verfügt über eine ideale Temperatur von −0,5 °C. Daher friert es niemals zusammen. Selbst bei längerer Lagerung bleibt es stets körnig und frei verfügbar. Eischips sind aufgrund des geschlossenen Wassersystems hygienisch. Sie können aus demineralisiertem oder aus Leitungswasser hergestellt werden.

  • Der statische Evaporator verhindert das Auslaufen von Kühlflüssigkeiten
  • Verschiedene Eisgrößen erhältlich: Standard und Mikro
  • Kompakte Konstruktion und geringe Geräuschemission
  • Automatisches Anhalten, wenn der Speicher voll ist, automatisches Neustarten, wenn Eis entnommen wird

Two Eistypen für jedes Labormodell verfügbar:
Ziegra StandardIce schmilzt langsam und ist perfekt für medizinische Anwendungen und die Konservierung geeignet.
Ziegra MicroIce zum schnellen aber schonenden Kühlen auf 0 °C, z. B. für Reagenzgläser oder bei Zugabe zu Flüssigkeiten.

Maschine und Speicher aus Edelstahl.

Ziegra Micro-Ice as an option, provides quick but gentle cooling to 0 °C, e.g. for test tubes or when added to liquids.

Bestellinformationen: Vier Modelle - ZBE 70, 150, 250 und 350 haben keinen integrierten Speicher. Dies muss separat bestellt werden. Siehe Bestelltabelle unten.

Lieferinformationen: Alle Installationsanschlüsse inbegriffen.

Achtung! Bitte beachten: Ice storage bin must be ordered separately.

Technische Daten
  • Eiskapazität (l):
    150 L/24 h
  • Lagerkapazität:
    200 kg
  • Bezeichnung:
    Eismaschine ZBE 150-200 mit integriertem Aufbewahrungsbehälter (UK-Stecker)
  • Seq:
    38
  • B×T×H:
    700×700×1960 mm
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 474-0061
    Wassergekühlter Kondensor
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 749.00 SFr.

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..