AuftragsverfolgungKontakt
Hotplates
Hotplates
430×580 mm, Max. 370 °C, 4000 W, Hotplate, HD 3-230, aluminium alloy plate , 442×592×170 mm
  GESTHD3-230
Hotplates
  GESTHD3-230
Hotplates
430×580 mm, Max. 370 °C, 4000 W, Hotplate, HD 3-230, aluminium alloy plate , 442×592×170 mm
SFr. 1’870.00
1 * 1 ST
  • Heizfläche:
    430×580 mm
  • Heizleistung:
    4000 W
  • Temperatur:
    Max. 370 °C
  • Seq:
    04
  • B×T×H:
    442×592×170 mm
  • Typ:
    Hotplate, HD 3-230, aluminium alloy plate