AuftragsverfolgungKontakt
Milchbutyrometer
Milchbutyrometer
Butyrometer for milk, 0 - 5% : 0,1
Catalog # GERB3151-C
Supplier:   GERBER FUNKE
Milchbutyrometer
Catalog # GERB3151-C
Supplier:  GERBER FUNKE
Milchbutyrometer
Milchbutyrometer
Butyrometer for milk, 0 - 5% : 0,1
Price
SFr. 27.80
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas.
  • With or without stopper
Available with a declaration of conformity per batch and type (in German only).
Specifications
  • Bezeichnung:
    Butyrometer for milk, 0 - 5% : 0,1
  • Seq:
    14
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 614-2028
    Stopfen, Kautschuk, konisch, für Butyrometer für alle Messmethoden
    Log in for availability
    1 * 100 ST - SFr. 44.90