Deckgläser
24×50 mm, 0,15 mm
Anbieter: DELTALAB
Direkt zu
Product Details & Documents
Klare und vorgewaschene Deckgläser für Probe- und Objektivschutz.
: Werden in Packungen mit 100 oder 200 Stück geliefert
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- L×B:24×50 mm
- Seq:02
- Stärke:0,15 mm



