Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Deckgläser | Avantor

Deckgläser

24×40 mm, 0,15 mm
Katalognr. DELTD102440
Anbieter:   DELTALAB
Deckgläser
Katalognr. DELTD102440
Anbieter:  DELTALAB
Deckgläser

24×40 mm, 0,15 mm

Preis
SFr. 89.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents

Klare und vorgewaschene Deckgläser für Probe- und Objektivschutz.

Lieferinformationen: Werden in Packungen mit 100 oder 200 Stück geliefert

Dokumente

Technische Daten
  • L×B:
    24×40 mm
  • Seq:
    01
  • Stärke:
    0,15 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.