Standard-pH-Elektroden
SP10T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, sealed, SP10T (+ ATC/Temperatur (Pt1000)), Einzeldiaphragma, versiegelt, 0 - 14, 0...+80 °C, Epoxid, 12×110 mm, BNC, 1-m-Kabel, 2 Bananenstecker, Feldanwendungen, Produktion, Ausbildung, Agrarwesen
Catalog # CONSSP10T
Supplier: CONSORT
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Anschluss:BNC, 1-m-Kabel, 2 Bananenstecker
- Ø×L:12×110 mm
- Für:Feldanwendungen, Produktion, Ausbildung, Agrarwesen
- Typ:SP10T (+ ATC/Temperatur (Pt1000)), Einzeldiaphragma, versiegelt
- Bezeichnung:SP10T (+ ATC/temperature (Pt1000)), single junction, sealed
- Material:Epoxid
- Seq:02
- Temperatur:0...+80 °C
- pH:0 - 14
- Cat. No.:CONSSP10T
- Modell:SP10T (+ ATC/Temperatur (Pt1000)), Einzeldiaphragma, versiegelt