Ring weights for flasks
Viny coated lead ring weight, Erlenmeyer 500 - 2000 ml, 57 mm
N° de catalogue DELT192472
Fournisseur: DELTALAB
Aller à
Product Details & Documents
Closed flask weight rings with heavy vinyl coating, which is ideal to improve the stability of Erlenmeyer flasks in a water bath.
- High chemical resistance
Spécifications
- Bezeichnung:Viny coated lead ring weight
- Seq:03
- Für:Erlenmeyer 500 - 2000 ml
- Ø int.:57 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.