Ring weights for flasks
Viny coated lead ring weight, Erlenmeyer 250 - 1000 ml, 51 mm
Katalognr. DELT192471
Anbieter: DELTALAB
Direkt zu
Product Details & Documents
Closed flask weight rings with heavy vinyl coating, which is ideal to improve the stability of Erlenmeyer flasks in a water bath.
- High chemical resistance
Technische Daten
- Bezeichnung:Viny coated lead ring weight
- Seq:02
- Für:Erlenmeyer 250 - 1000 ml
- Ø int.:51 mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..