AuftragsverfolgungKontakt
Gasprobenballons
Gasprobenballons
Gasprobenballon, 200 mm, 4,0 L
  KART1233
 :   KARTELL
Gasprobenballons
  KART1233
 :  KARTELL
Gasprobenballons
Gasprobenballons
Gasprobenballon, 200 mm, 4,0 L
SFr. 48.80
1 * 1 ST
Gas collection bags made from latex.
Designed for general use in laboratories.
Ordering information: Available in different volumes and diameters.
Documents
  • Ø:
    200 mm
  • Volumen:
    4,0 L
  • Bezeichnung:
    Gasprobenballon