Auffangkolben
2000 ml, KS 35/20,
Catalog # 531-0822
Supplier: Lenz Laborglas
Jump to:
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, klar oder kunststoffbeschichtet.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Kugelschliff KS 35/20, zentriert, passend für alle Rotationsverdampfer.
Documents
BSE TSE Glass Columns
BSE/TSE Certificates
Specifications
- Kugelschliff-Schale:KS 35/20
- Kapazität:2000 ml
- Seq:10