VWR® Basic, Bartschutz, SPP
Mit Latex, Weiß
Katalognr. 113-1463
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Der VWR® Basic SPP Bartschutz wird aus robustem, leichtem und atmungsaktivem Polypropylen-Spinnvlies (SPP) hergestellt, das vor Schmutz, Ruß und bestimmten Trockenpartikeln in ungefährlichen Umgebungen schützt.
- Leichter und atmungsaktiver Schutz in der ersten Stufe
Dieser Schutz ist ideal für weniger kritische Bereiche oder Eingangsbereiche zu Umkleideräumen geeignet. Er wird in einer nach ISO zertifizierten Einrichtung getestet und hergestellt, ist chargenkontrolliert und wird von einem unabhängigen Prüflabor validiert.
Durchmesser (gespannt): 406 mm
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerBeard Covers, VWR® Basic, SPP
Weitere Produktdetails
CoC VWR® Basic Beard covers, White COC_VWRI113-1463_A5221747 COC_VWRI113-1464_03192259 COC_VWRI113-1464_03230210 COC_VWRI113-1464_03230489
Mehr
TDS VWR BASIC Apparel for Critical Environments.pdf VWR BASIC SPP Beard Cover
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Farbe:Weiß
- Bezeichnung:Mit Latex
- Seq:01