AuftragsverfolgungKontakt
Thermal transfer printer labels, type B-449
Removable printer labels, B-449, THT-19-449-1, PP, Acryl, Thermal transfer, Weiß, 360X-Plus II, 76×50 mm, 1000 labels/roll
  BRDY067113
 :   Brady
Thermal transfer printer labels, type B-449
  BRDY067113
 :  Brady
Thermal transfer printer labels, type B-449
Thermal transfer printer labels, type B-449
Removable printer labels, B-449, THT-19-449-1, PP, Acryl, Thermal transfer, Weiß, 360X-Plus II, 76×50 mm, 1000 labels/roll
SFr. 180.00
1 * 1 ROU
Printable, removable PP labels for thermal transfer printers.
  • Druckermodell:
    360X-Plus II
  • Printing method:
    Thermal transfer
  • Typ:
    B-449
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Removable printer labels
  • Abmessungen:
    76×50 mm
  • Material:
    PP
  • Seq:
    06
  • Modell:
    THT-19-449-1
  • Verpackt:
    1000 labels/roll
  • Klebstoff:
    Acryl