Waste Bins
Waste disposal bin, without lid, Anthrazit, HDPE, 30 L, 400×350 mm
Katalognr. SEMA2092
Anbieter: SEMADENI
Direkt zu
Product Details & Documents
Made of HDPE.
- Stable and are stackable
- Odourless and hermetic seal for the transport and disposal
- Adhesive sealing and triple lid seal
Round containers are suitable for safe and clean disposal of clinical, bacteriological or chemical and hazardous waste.
: UN 1H2/Y11/S (30 Liter Behälter), max. Füllgewicht 11 kg
UN 1H2/Y22/S (60 Liter Behälter), max. Füllgewicht 22 kg
: Deckel bitte separat bestellen..
Technische Daten
- Ø×H:400×350 mm
- Kapazität:30 L
- Farbe:Anthrazit
- Bezeichnung:Waste disposal bin, without lid
- Material:HDPE
- Seq:01
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



