Schnittstellen
Com.G@te®, intern für Petite Fleur®, Grande Fleur®, Unichiller® mit Pilot ONE, Ministats®, CC®-300BX auf CC®-906w
Katalognr. HUBE31217
Anbieter: HUBER
Direkt zu
Product Details & Documents
Com.G@te®. Die Schnittstellen sind integriert: RS232 (bidirektional), RS485 (bidirektional), ECS externes Steuersignal, potenzialfreier Kontakt, AIF Analogschnittstelle 0/4 bis 20 mA oder 0 bis 10 V (bidirektional). Verbindungen gemäß NAMUR-Standard.
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
- Bezeichnung:Com.G@te®, intern für Petite Fleur®, Grande Fleur®, Unichiller® mit Pilot ONE, Ministats®, CC®-300BX auf CC®-906w
- Seq:01