Kupfer, Pulver
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
- :7440-50-8
- :Cu
- :MFCD00010965
- :63.55 g/mol
- :2567 °C (1013 hPa)
- :1083,4 °C
- :8,94 g/cm³ (20 °C)
- :Raumtemperatur
- :231-159-6
- :3089
- :4.1,III
Documents
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:500 g