AuftragsverfolgungKontakt
Optical windows
Clear aperture 85%, surface finish 60/40, Zinc selenide, 12,7 mm, 2 mm
Katalognr. 45666.KS
Optical windows
Katalognr. 45666.KS
Optical windows
Clear aperture 85%, surface finish 60/40, Zinc selenide, 12,7 mm, 2 mm
Preis
797.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These optical windows are ideally stored at ambient temperatures.
  • Clear aperture 85%
  • Surface finish 60/40 or 40/20
Technische Daten
  • Fenstermaterial:
    Zinc selenide
  • Bezeichnung:
    Clear aperture 85%, surface finish 60/40
  • Abmessungen:
    12,7 mm
  • Seq:
    51
  • Stärke:
    2 mm