Bajonettfilter, X-plore®
Gasfilter, A2
Katalognr. 111-1056
Anbieter: Dräger
Direkt zu
Product Details & Documents
Sortiment an Filtern mit einem Dräger-spezifischen Bajonettanschluss für X-plore® 3300/3500 Halbmasken und X-plore® 5500 Vollmasken.
- High level of user safety, great fit under face shields and visors
- Robust gas filter with a blue ABS plastic housing (boiling point >65 °C)
- White particle filter housing for easy identification of P3 filters
- Option to upgrade a gas filter to a combination filter by simply adding a P1 or P2 pad or Dräger X-plore® Pure filter
- Safe, quick and easy bayonet connection with clear guidance for positioning the filter securely
- Filters inserted top-down for secure positioning
- Shelf life (from date of production): Gas and combination filters 6 years, particle filters 12 years, pads 3 years
- Prefilters, to protect combination filters against clogging and blocking
Certifications: CE-zertifiziert (EN 14387, EN 143:2000/A1:2006); Beschriftung „R“ (Kombifilter): zertifiziert für die Wiederverwendung (mehr als eine Schicht)
Zertifiziert nach australischem Standard AS/NZS 1716 (SAI Global)
Technische Daten
- Typ:Gasfilter
- Seq:02
- Klasse:A2