ContactUsLinkComponent
Leistungsoptimierter Schraubfilter mit geringem Atemwiderstand. Kombinierbar mit allen am Markt befindlichen Halb- und Vollmasken mi t Rd40 Rundgewindeanschluss. Schutz gegen: Schwefeldioxyd, ChlorwasserstoffFarbkennung: gelbSchutzstufe: 1 * 1 ST
Katalognr. 111-0764
Anbieter:  Dräger
Leistungsoptimierter Schraubfilter mit geringem Atemwiderstand. Kombinierbar mit allen am Markt befindlichen Halb- und Vollmasken mi t Rd40 Rundgewindeanschluss. Schutz gegen: Schwefeldioxyd, ChlorwasserstoffFarbkennung: gelbSchutzstufe: 1 * 1 ST
Katalognr. 111-0764
Anbieter:  Dräger
Frequently Bought Together