AuftragsverfolgungKontakt
Filtersätze | Avantor
Filtersätze
Filtersatz 63 (Hohe Effizienz), Anregung BP 572/25 (HE), Strahlteiler FT 590 (HE), Emission BP 629/62 (HE)
Katalognr. ZEIS4890630000000
Anbieter:   ZEISS
Filtersätze
Katalognr. ZEIS4890630000000
Anbieter:  ZEISS
Filtersätze
Filtersatz 63 (Hohe Effizienz), Anregung BP 572/25 (HE), Strahlteiler FT 590 (HE), Emission BP 629/62 (HE)
Preis
SFr. 2’251.50
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 SET
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Filtersatz 63 (Hohe Effizienz), Anregung BP 572/25 (HE), Strahlteiler FT 590 (HE), Emission BP 629/62 (HE)
  • Seq:
    13