Handspektroskope
Handspektroskop, 1501
Katalognr. KRUE1501
Anbieter: A.KRÜSS Optronic
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Handspektroskope sind für die Überprüfung des Linienspektrums von Gasentladungslampen sowie für Einzel- und Vergleichsbeobachtungen und spektrale Untersuchungen konzipiert.
- Variabler Spalt und Winkeldispersion (C-F = 7°)
- Lineare Dispersion von 60 mm für beide Modelle
- Manuelle Option mit Gitter
Wird in der Ausbildung zur qualitativen Analyse und Messung von Emissions- und Absorptionsspektren verwendet.
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Technische Daten
- Modell:1501
- Bezeichnung:Handspektroskop
- Seq:01
- Cat. No.:KRUE1501
Accessories