VWR® Basic Kittel, SPP
VWR® Basic SPP-Kittel werden aus einem starken, leichten und atmungsaktiven Spinnvlies-Polypropylen (SPP)-Gewebe hergestellt, das in ungefährlichen Umgebungen vor Schmutz, Ruß und bestimmten trockenen Partikeln schützt.
- Druckverschluss am Kragen, Raglanärmel und Schnappverschluss
- Elastische Bündchen, ohne Taschen
- Leichter und atmungsaktiver Schutz in der ersten Stufe
Dieser Schutz ist ideal für weniger kritische Bereiche oder Eingangsbereiche zu Umkleideräumen geeignet. Hergestellt und geprüft in einer nach ISO zertifizierten Einrichtung, die von einem unabhängigen Prüflabor chargenkontrolliert - und -geprüft wurde.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
- Konfektionsgröße:XL
- Farbe:Weiß
- Taschen:Ohne Taschen
- Cat. No.:113-1153
- Verschlussart:Druckknöpfe
- Einsatzbereiche / Verwendung:Reinraum|Labor
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:48 g/m²