AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Basic Kittel, SPP | Avantor
VWR® Basic Kittel, SPP
Weiß, 3XL
Katalognr. 113-1155
Anbieter:   VWR Collection
VWR® Basic Kittel, SPP
Katalognr. 113-1155
Anbieter:  VWR Collection
VWR® Basic Kittel, SPP
VWR® Basic Kittel, SPP
Weiß, 3XL
Preis
SFr. 111.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 30 ST
Product Details & Documents
VWR® Basic SPP-Kittel werden aus einem starken, leichten und atmungsaktiven Spinnvlies-Polypropylen (SPP)-Gewebe hergestellt, das in ungefährlichen Umgebungen vor Schmutz, Ruß und bestimmten trockenen Partikeln schützt.
  • Druckverschluss am Kragen, Raglanärmel und Schnappverschluss
  • Elastische Bündchen, ohne Taschen
  • Leichter und atmungsaktiver Schutz in der ersten Stufe
Dieser Schutz ist ideal für weniger kritische Bereiche oder Eingangsbereiche zu Umkleideräumen geeignet. Hergestellt und geprüft in einer nach ISO zertifizierten Einrichtung, die von einem unabhängigen Prüflabor chargenkontrolliert - und -geprüft wurde.
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Technische Daten
  • Konfektionsgröße:
    3XL
  • Farbe:
    Weiß
  • Taschen:
    Ohne Taschen
  • Cat. No.:
    113-1155
  • Verschlussart:
    Druckknöpfe
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Reinraum|Labor
  • Geschlecht:
    Unisex
  • Gewicht:
    48 g/m²