VWR® Basic Reinraum-Laborkittel, SPP, Einweg
Product Details & Documents
VWR® Basic SPP-Laborkittel werden aus einem robusten, leichten und atmungsaktiven Spinnvlies-Polypropylen (SPP) hergestellt, das in ungefährlichen Umgebungen vor Schmutz, Ruß und bestimmten trockenen Partikeln schützt.
- Spitz zulaufender Kragen, eingesetzte Ärmel, Schnappverschluss
- Elastische oder gestrickte Bündchen, keine Taschen oder drei Taschen
- Leichter und atmungsaktiver Schutz in der ersten Stufe
Dieser Schutz ist ideal für weniger kritische Bereiche oder Eingangsbereiche zu Umkleideräumen geeignet. Es wird in einer ISO-zertifizierten Einrichtung getestet und hergestellt und durch unabhängige Labortests chargenkontrolliert und validiert.
Certifications:
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging: 25 oder 30 Schichten pro Karton.
Caution:
Technische Daten
- Konfektionsgröße:4XL
- Farbe:Weiß
- Länge:110 cm
- Seq:11
- Taschen:Ohne Taschen
- Cat. No.:113-1124
- Verschlussart:Druckknöpfe
- Einsatzbereiche / Verwendung:Reinraum|Labor|Industrie
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:45 g/m²