AuftragsverfolgungKontakt
Einhängethermostate
SC150 mit Klemme, −28...+150 °C, 0,02 °C, 1,2 kW, 138×199×336 mm, 7,3 kg
  HAKA153-0011
Einhängethermostate
  HAKA153-0011
 :  
Einhängethermostate
Einhängethermostate
SC150 mit Klemme, −28...+150 °C, 0,02 °C, 1,2 kW, 138×199×336 mm, 7,3 kg
Entwickelt für Benutzerfreundlichkeit und Energieeffizienz mit leistungsstarken Pump- und Heizkapazitäten für Anwendungen mit geschlossenem Kreislauf.
  • Selbstoptimierender PID-Regler für optimierte Temperaturregelung
  • Fünf programmierbare Solltemperaturen
  • RTA (Real Temperature Adjustment) zur Kalibrierung
  • Zwei Stufen der Pumpengeschwindigkeitsanpassung zur Erhöhung des Durchflusses oder der Badbewegung
  • Drei Sprachen (Englisch, Deutsch oder Französisch)
  • Änderung der digitalen Anzeigeauflösung zwischen 0,1 und 0,01 und zwischen °C — °F — °K
  • Akustischer und optischer Alarm
  • Automatischer Neustart nach Stromausfall
Diese Basismodelle der neuen Generation hochwertiger Thermostate verfügen über Funktionen wie eine verbesserte Digitalanzeige und benutzerfreundliche Touchpad-Einstellungen, mit denen Sie die Temperatur einfach an Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen anpassen können.
 : Inklusive 8 und 12 mm Schlauchtüllen mit Klemme, Pumpenstecker für externe Zirkulation, 1,82 m Netzkabel.
  • Heizleistung:
    1,2 kW
  • Temperaturbereich:
    −28...+150 °C
  • Gewicht:
    7,3 kg
  • Seq:
    10
  • B×T×H:
    138×199×336 mm
  • Temp.-Konst.:
    0,02 °C
  • Typ:
    SC150 mit Klemme