SPRAY 500ML NACHFULL. FÜR B400 1 * 1 ST
111-0572
Frequently Bought Together
Ethanol absolut absolut ≥99,5% USP, Ph. Eur.
: VWR Chemicals
Ethanol 96% vol Ph. Eur.
: VWR Chemicals
Ethanol 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
: VWR Chemicals
Assistent Bürsten mit Borsten aus Baumwollspitzen
: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Pipettenspitzen, Finntip™
: Thermo Fisher Scientific
Kanister, Enghals, HDPE
: RIXIUS