AuftragsverfolgungKontakt
Probenehmer, ProfiSampler | Avantor
Probenehmer, ProfiSampler
Probenehmer, PP, 250 ml
Katalognr. BURK5305-1000
Anbieter:   BURKLE
Probenehmer, ProfiSampler
Katalognr. BURK5305-1000
Anbieter:  BURKLE
Probenehmer, ProfiSampler
Probenehmer, ProfiSampler
Probenehmer, PP, 250 ml
Preis
SFr. 761.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
ProfiSampler, der robuste Vakuum-Probensammler für den industriellen Einsatz.
  • Drei Standfüße gewährleisten ein sicheres Abstellen des ProfiSamplers
  • Füllstandskontrolle, Rückflussautomatik und Überfüllschutz durch das integrierte Belüftungsventil
  • Lieferbar mit Saugschlauch in PE, PA und PTFE, wenn höchste Reinheit gefragt ist
  • Lieferbar mit geraden Saugrohren für einfachere Probenahme, inkl. Transportköcher für geordneten Transport und Entsorgung der Saugrohre
  • Probenahmeflaschen in verschiedenen Materialien und Größen erhältlich
ProfiSampler PP für allgemeine Probenahme, für schwache Säuren, Laugen, Reiniger, chemische Bäder. Aus massivem, chemikalienbeständigem Polypropylen.
ProfiSampler Aluminium für Lösemittel und brennbare Flüssigkeiten der Explosionsgruppen IIA, IIB und IIC. Mit Flaschengewinde GL 45 (passend zu Schott-Glasflaschen 100 bis 1000 ml).
Bei der Probenahme von entzündlichen Flüssigkeiten muss das Gerät geerdet werden. Hierzu Erdungskabel, evtl. noch zusätzlich ein Antistatik-Set verwenden.
Saugvolumen: 200 ml
Saugdruck: 0,5 bar
Saughöhe von der Flüssigkeitsoberfläche: 5 m
 : ProfiSampler PP bestehend aus: Vakuumpumpe aus massivem PP, mit Standbeinen, Belüftungsventil und Flaschengewinde GL 40, 1 PP-Flasche 250 ml, 10 m PE-Saugschlauch (Rolle), 1 Schlauchabschneider, 1 Edelstahl-Schlauchgewicht aus V2A (1.4301), 20 seal-it Flaschenplomben.
ProfiSampler Aluminium, bestehend aus: Vakuumpumpe aus Aluminium, mit Standbeinen, Belüftungsventil und Flaschengewinde GL 45, 1 Glasflasche 500 ml, 5 Saugrohre PA schwarz (220 cm lang, elektrisch leitfähig), Schlauchabschneider, Messing-Schlauchgewicht, 20 seal-it Flaschenplomben, Erdungskabel.
Technische Daten
  • Kapazität:
    250 ml
  • Bezeichnung:
    Probenehmer
  • Material:
    PP
  • Seq:
    01
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Kapazität
    Gewinde
    Material
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 331-2612
    250 ml
    40 mm
    PP
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 3.80
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Kapazität
    Bezeichnung
    Gewinde
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 300-0055
    250 ml
    Probenflaschen
    GL 45
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 22.90
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 228-1190
    Suction hose, PTFE, Ø: 6 mm, thickness = 1 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 5 m - SFr. 81.30
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Kapazität
    Bezeichnung
    Gewinde
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 300-0054
    100 ml
    Probenflaschen
    GL 45
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 13.40
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 331-0020
    Gerader Saugschlauch, PA, schwarz, elektrisch leitfähig (10 Stück/220 cm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST - SFr. 291.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 331-0019
    Gerader Saugschlauch, PE, transparent (10 Stück/220 cm)
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST - SFr. 214.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Kapazität
    Bezeichnung
    Gewinde
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BURK5314-0100
    1000 ml
    Probenflaschen
    GL 45
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 25.20