Spinner flasks, disposable, Corning®
Flasks with two vented caps on the side arms, 1000 ml, Seitenhälse mit Gewinde GL 45, 2, 300-1000 ml, 137×245 mm
Anbieter: Corning
Direkt zu
Product Details & Documents
The Corning® disposable spinner flask system comes ready-to-use with paddle and integrated magnet, eliminating the need for time-consuming assembly or cleaning and reassembly.
- Paddle size and height is optimised for each vessel size
- Integrated magnet provides smooth, even rotation at required speeds on slow-speed stirrers
- Heat build-up in the vessel is reduced by means of a specially designed flange that raised the vessel off the stir-plate surface for the 125 and 500 ml flasks only
Molded from virgin polystyrene and gamma-irradiated, each spinner flask system assures a clean and sterile unit that is nonpyrogenic. No more concerns with detergent residues or contamination.
Made of USP Class VI and ISO 10993-18 polystyrene, the vessel is comparable to conventional glass spinner flasks for growth of suspension cell lines and any attachment-dependent cultures using microcarrier beads.
Technische Daten
- Ø×H:137×245 mm
- Empf. Arbeitsvolumen:300-1000 ml
- Kapazität:1000 ml
- Bezeichnung:Flasks with two vented caps on the side arms
- Seq:05
- Hals:Seitenhälse mit Gewinde GL 45
- Anzahl Seitenarme:2
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- CORN401901Flügelradeinheit, Edelstahl, Doppellagerung, für magnetisch angetriebene Kolben 36 l (zur Verwendung mit Sonden)Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 1’980.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungGewindeVerfügbarkeitPreis
- 734-4102Belüftungsverschluss, 0,2-μm-Belüftung, für 500, 1000 und 3000-ml-SpinnerflaschenGL45Einloggen für Verfügbarkeit1 * 4 ST - SFr. 66.50
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungGewindeVerfügbarkeitPreis
- 734-4101Seitenhalsverschluss für aseptischen Transfer, Eintauchröhrchen mit 0,2-μm-Belüftung, mit Luer-Lock-Anschluss (männlich), für 500-ml-SpinnerflaschenGL45Einloggen für Verfügbarkeit1 * 2 ST - SFr. 665.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- CORN3568Flat cap, PE, disposable, orange, for 500, 1000 and 3000 ml spinner flasksEinloggen für Verfügbarkeit1 * 4 ST - SFr. 61.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungGewindeVerfügbarkeitPreis
- 734-4100Seitenhalsverschluss für aseptischen Transfer, Eintauchröhrchen mit 0,2-μm-Belüftung, mit Luer-Lock-Anschluss (männlich), für 3000-ml-SpinnerflaschenGL45Einloggen für Verfügbarkeit1 * 2 ST - SFr. 665.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungGewindeVerfügbarkeitPreis
- 734-4098Seitenhalsverschluss für aseptischen Transfer, Eintauchröhrchen mit 0,2-μm-Belüftung, mit Luer-Lock-Anschluss (männlich), für 1000-ml-SpinnerflaschenGL45Einloggen für Verfügbarkeit1 * 2 ST - SFr. 665.00