Stühle, Vinyl
Runder Sitz aus hoch dichtem Schaumstoff (GS-Zertifikat), mit verstärktem Untergestell aus Chrom, 5 Auslegern, abriebfest, 450 - 580 mm, Rollen, Nylon, Verchromte Säule mit Gasfeder und Stoßdämpfer, höhenverstellbar
139-0084
: Kango
Stühle, Hocker und Semi-Stehhocker, mit hoch dichter Schaumfüllung und Vinylbezug.
- Sitz ist umgeben von einer Kantenschutzleiste
- Ergonomisch geformter Sitz mit rutschfester Oberfläche
- Erhältlich mit Laufrollen oder Gleitern
- Kann auch mit einem Fußring ausgerüstet werden
- Säule mit Gasfeder und Stoßdämpfer, höhenverstellbar
- Untergestell mit 5 Auslegern, abriebfest, verstärkt
Hocker
Kompakt, polyvalent, leicht zu desinfizieren und leicht verstellbar
Runde Sitze
Durchmesser des Sitzes: 300 mm
- Bezeichnung:Runder Sitz aus hoch dichtem Schaumstoff (GS-Zertifikat), mit verstärktem Untergestell aus Chrom, 5 Auslegern, abriebfest
- Höhe:450 - 580 mm
- Seq:32
- Fußform:Rollen, Nylon
- Mit:Verchromte Säule mit Gasfeder und Stoßdämpfer, höhenverstellbar