Brushes for test tubes
Laboratory brush, with bent tip, bleached, Schweineborsten, 110 mm, 30 mm, Stahl, verzinkt, 270 mm
Katalognr. REIT50300401
Anbieter: REITENSPIESS BUERSTEN
Direkt zu
Product Details & Documents
Brushes with natural bristles and zinc plated wire handle.
Technische Daten
- Borstenmaterial:Schweineborsten
- Bürstenkopf Ø:30 mm
- Stiel-/Griff-Material:Stahl, verzinkt
- Bezeichnung:Laboratory brush, with bent tip, bleached
- Seq:01
- Gesamtlänge:270 mm
- Bürstenkopf-Länge:110 mm