Brushes for Erlenmeyer flasks
Erlenmeyer piston brush, with fallow bristles, Naturborsten, 130 mm, 50 mm, Draht, 340 mm
Katalognr. REIT10000401
Anbieter: REITENSPIESS BUERSTEN
Direkt zu
Product Details & Documents
Brushes with natural or nylon bristles and wire handle.
Technische Daten
- Borstenmaterial:Naturborsten
- Bürstenkopf Ø:50 mm
- Stiel-/Griff-Material:Draht
- Bezeichnung:Erlenmeyer piston brush, with fallow bristles
- Seq:08
- Gesamtlänge:340 mm
- Bürstenkopf-Länge:130 mm