Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Stativ für MSC-Advantage | Avantor
Stativ für MSC-Advantage
Manuell einstellbares Untergestell, 750 bis 950 mm Arbeitshöhe in 50-mm-Schritten, für 0,9-m-Schrank
Katalognr. 135-1320
Anbieter:   Thermo Scientific
Stativ für MSC-Advantage
Katalognr. 135-1320
Anbieter:  Thermo Scientific
Stativ für MSC-Advantage
Stativ für MSC-Advantage
Manuell einstellbares Untergestell, 750 bis 950 mm Arbeitshöhe in 50-mm-Schritten, für 0,9-m-Schrank
Preis
SFr. 1’210.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Manuell einstellbares Untergestell, 750 bis 950 mm Arbeitshöhe in 50-mm-Schritten, für 0,9-m-Schrank
  • Seq:
    05
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.