Accessories
Satz mit vier Glasfiltern für Streulicht, Absorptions- und Wellenlängengenauigkeittests
Katalognr. HACHLZM339
Anbieter: Hach
Direkt zu
Product Details & Documents
Dokumente
Technische Daten
- Bezeichnung:Satz mit vier Glasfiltern für Streulicht, Absorptions- und Wellenlängengenauigkeittests
- Cat. No.:HACHLZM339
- B×T×H:93×75×22 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..