AuftragsverfolgungKontakt
Dressing forceps, Cushing type | Avantor
Dressing forceps, Cushing type
Typ Cushing, TC Gold (Hartmetalleinsatz), Gerade, stumpf, 175 mm
Katalognr. MART12-254-17
Anbieter:   KLS Martin Group
Dressing forceps, Cushing type
Katalognr. MART12-254-17
Anbieter:  KLS Martin Group
Dressing forceps, Cushing type
Typ Cushing, TC Gold (Hartmetalleinsatz), Gerade, stumpf, 175 mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel forceps.
  • TC Gold: Tungsten Carbide inlays provide an exceptionally long service life of the instruments
Technische Daten
  • Typ:
    Gerade, stumpf
  • Bezeichnung:
    Typ Cushing, TC Gold (Hartmetalleinsatz)
  • Länge:
    175 mm