Hygen™ Pulse™ Mopp-System
HYGEN™ PULSE™-Kit: Spraymopp (141-0135) + 2 Mopps (129-0949), Gelb, 1442×124×72 mm, 0,6 L
Katalognr. 141-0140
Anbieter: Rubbermaid Commercial Products
Direkt zu
Product Details & Documents
HYGEN™ PULSE™ Sprühmopp ist ein ergonomisches, eimerloses System, das im Vergleich zu traditionellen Systemen mehr Fläche in weniger Zeit zu reinigt.
- Das patentierte integrierte Reservoir- und Lösungssystem verteilt drei Sprühstöße gleichmäßig hinter dem Mopp
- Zum manuellen Nachzufüllen schrauben Sie die Kappe ab, oder schließen Sie den PULSE™ Caddy-Schlauch an, um automatisch nachzufüllen
- Fasst bis zu 0,6-L-Flüssiglösung zur Reinigung von bis zu 80 m² Bodenfläche
- Die rutschfeste Spitze verhindert, dass der Griff verrutscht und umfällt, wenn er an eine Wand gelehnt wird
Der HYGEN™ PULSE™ Caddy mit hohem Fassungsvermögen ermöglicht das Reinigen von mehr Quadratmetern mit weniger Pausen zum Nachfüllen. 7,5 Liter Kapazität, die den Rubbermaid PULSE™ Spray-Mopp bis zu 12 Mal nachfüllt. Passt in Rubbermaid-Reinigungswagen für ein effizientes, mobiles Nachfüllen.
Dokumente
TDS Pulse Mopping Kit
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Kapazität:0,6 L
- Farbe:Gelb
- Bezeichnung:HYGEN™ PULSE™-Kit: Spraymopp (141-0135) + 2 Mopps (129-0949)
- Abmessungen:1442×124×72 mm
- Seq:01