Stühle, Vinyl
Runder Sitz mit verstärktem Untergestell aus PA, 620 - 860 mm, Rollen, Nylon, Schwarze Säule mit Gasfeder, höhenverstellbar
139-0698
: Kango
Stühle, Hocker und Semi-Stehhocker, mit hoch dichter Schaumfüllung und Vinylbezug.
- Sitz ist umgeben von einer Kantenschutzleiste
- Ergonomisch geformter Sitz mit rutschfester Oberfläche
- Erhältlich mit Laufrollen oder Gleitern
- Kann auch mit einem Fußring ausgerüstet werden
- Säule mit Gasfeder und Stoßdämpfer, höhenverstellbar
- Untergestell mit 5 Auslegern, abriebfest, verstärkt
Hocker
Kompakt, polyvalent, leicht zu desinfizieren und leicht verstellbar
Runde Sitze
Durchmesser des Sitzes: 300 mm
- Bezeichnung:Runder Sitz mit verstärktem Untergestell aus PA
- Höhe:620 - 860 mm
- Seq:40
- Fußform:Rollen, Nylon
- Mit:Schwarze Säule mit Gasfeder, höhenverstellbar