AuftragsverfolgungKontakt
Versandbehälter
Versandbehälter
Blutproben-Transportblister, drei Positionen
  216-0800
 :   DAKLAPACK
Versandbehälter
  216-0800
 :  DAKLAPACK
Versandbehälter
Versandbehälter
Blutproben-Transportblister, drei Positionen
SFr. 338.00
1 * 100 ST
Festes PP.
  • Transportblister eignen sich zum Versenden von medizinischen und biologischen Proben
  • Können als Brief verschickt werden, was erhebliche Einsparungen bei den Portokosten bedeutet
Bei Verwendung mit der flüssigkeitsabsorbierenden Einlage und dem SafetyBag entsprechen sie den Verpackungsanforderungen der meisten internationalen Postdienste.
  • Bezeichnung:
    Blutproben-Transportblister, drei Positionen
  • Seq:
    04
Accessories
  •  
    Bezeichnung
  • DAKL460905
    Wasserdichter Sicherheitsbeutel, große Ausführung, PE, 255×385 mm
    1 * 500 ST - 1 680.00 SFr.
  •  
    Bezeichnung
  • DAKL460909
    Wasserdichter Sicherheitsbeutel, zur Verwendung mit POLYMED, PE, internationaler Text, 165×170 mm
    1 * 100 ST - 117.00 SFr.
  •  
    Bezeichnung
  • DAKL460910
    Wasserdichter Sicherheitsbeutel, große Ausführung, PE, 385×580 mm
    1 * 100 ST - 440.00 SFr.
  •  
    Bezeichnung
  • DAKL460911
    Wasserdichter Sicherheitsbeutel, große Ausführung, PE, 590×620 mm
    1 * 100 ST - 614.00 SFr.
  •  
    Bezeichnung
  • DAKL460915
    Wasserdichter Sicherheitsbeutel, PE, zur Verwendung mit POLYMED, internationaler Text, 165×265 mm
    1 * 500 ST - 687.00 SFr.
  •  
    Bezeichnung
  • 216-0789
    Wasserdichter Sicherheitsbeutel zur Verwendung mit POLYMED
    , PE, niederländischer Text, 165×275 mm
    1 * 500 ST - 655.00 SFr.
  •  
    Bezeichnung
  • 216-0808
    Wasserdichter Sicherheitsbeutel mit zusätzlicher Tasche, PE
    1 * 500 ST - 798.00 SFr.
  •  
    Bezeichnung
  • 216-0804
    Absorptionseinlage, 90 × 127 mm
    1 * 500 ST - 71.70 SFr.
  •  
    Bezeichnung
  • 216-0806
    Blisterpackung für mehrere Stäbchen, sechs Positionen
    1 * 100 ST - 524.00 SFr.