Sputum containers with screw cap
24 ml, non sterile, PS, 70 mm, 23 mm
BOET07.061.2000
Optimally clear with reliable fitted screw cap, sterile or standard-hygienic.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
- Ext.Ø:70 mm
- Typ:non sterile
- Kapazität:24 ml
- Höhe:23 mm
- Material:PS
- Seq:02