AuftragsverfolgungKontakt
pH buffer solutions, colour coded | Avantor
pH buffer solutions, colour coded
10,00, ±0,01, Blau, 25 °C, 1
Katalognr. REGE110025C
Anbieter:   REAGECON
pH buffer solutions, colour coded
Katalognr. REGE110025C
Anbieter:  REAGECON
CAS Nummer:  
pH buffer solutions, colour coded
10,00, ±0,01, Blau, 25 °C, 1
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 51.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Colour coded pH buffer solutions for the calibration of pH meters.
  • Can be tested at 20 or 25 °C
Zertifizierung: Certified by Reagecon’s ISO 17025 accredited test method and NIST traceable.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1
  • Referenztemperatur:
    25 °C
  • Farbe:
    Blau
  • pH Genauigkeit:
    ±0,01
  • pH-Wert:
    10,00
Technische Daten