AuftragsverfolgungKontakt
Reference electrode filling solutions | Avantor
Reference electrode filling solutions
Potassium chloride (KCl) 3 mol/l, for ARGENTHAL™ reference systems, 25 mL
Katalognr. METT51343180
Anbieter:   Mettler - Toledo
Reference electrode filling solutions
Katalognr. METT51343180
Anbieter:  Mettler - Toledo
CAS Nummer:  
Reference electrode filling solutions
Reference electrode filling solutions
Potassium chloride (KCl) 3 mol/l, for ARGENTHAL™ reference systems, 25 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 11.60
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 mL
Product Details & Documents
FRISCOLYT-B® (84,4% glycerol, 11% KCl and 4,6% H₂O) is for low temperature samples.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    25 mL
  • Bezeichnung:
    Potassium chloride (KCl) 3 mol/l, for ARGENTHAL™ reference systems