Rührflügel
Propeller with four blades, PTFE/PEEK, shaft Ø 8 mm, 50×22×4 mm, wrench 15 mm
Katalognr. BOHLC448-08
Anbieter: Bohlender
Direkt zu
Product Details & Documents
Rührflügel aus PTFE, mit einem Satz Klemmschrauben aus einer PTFE/PEEK-Verbindung.
- Chemikalienbeständig
- Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
- Erzeugt eine axiale Strömung
Mittels Klemmschrauben können die Blätter fest auf Rührwellen fixiert werden. Zum leichten Aufbau wird ein Gabelschlüssel mitgeliefert.
Zertifizierung:
Lieferinformationen:
Technische Daten
- Typ:Propeller with four blades, PTFE/PEEK, shaft Ø 8 mm, 50×22×4 mm, wrench 15 mm
- Seq:15