AuftragsverfolgungKontakt
Pasteur pipettes, extra long
Pasteur pipettes, extra long
Pasteur pipette, 6 ml, 25, 2,3 ml, 5 mm, 225 mm, - ml, 10×400
  DELT210006
 :   DELTALAB
Pasteur pipettes, extra long
  DELT210006
 :  DELTALAB
Pasteur pipettes, extra long
Pasteur pipette, 6 ml, 25, 2,3 ml, 5 mm, 225 mm, - ml, 10×400
SFr. 960.00
1 * 4.000 ST
Extra long pipettes made of transparent PE.
  • Model with 216 mm length is graduated each ml up to 5 ml
  • Volumetric tolerance: ±10%
Documents
  • Verpackt:
    10×400
  • Kapazität:
    6 ml
  • Bezeichnung:
    Pasteur pipette
  • Länge:
    225 mm
  • Seq:
    02
  • Tropfen pro ml:
    25
  • Graduierung:
    - ml
  • Stiel Ø:
    5 mm
  • Saugvolumen:
    2,3 ml