AuftragsverfolgungKontakt
Wrenches | Avantor
Wrenches
Wrench for jerrycan closures, DIN 51, 5 l / 10 l, PE
Katalognr. DECO60025
Anbieter:   Borer Chemie
Wrenches
Katalognr. DECO60025
Anbieter:  Borer Chemie
Wrenches
Wrench for jerrycan closures, DIN 51, 5 l / 10 l, PE
Preis
8.30 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These wrenches are used for jerrycan closures.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Wrench for jerrycan closures, DIN 51, 5 l / 10 l
  • Material:
    PE
  • Seq:
    02