Probenflaschen, Glas
250 ml, Probenflaschen, GL 45
Katalognr. 300-0055
Anbieter: BURKLE
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilikatglas, klar.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Minimale thermische Ausdehnung, dadurch relativ hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
Technische Daten
- Gewinde:GL 45
- Kapazität:250 ml
- Bezeichnung:Probenflaschen
- Seq:02