AuftragsverfolgungKontakt
Eintauchnährböden | Avantor
Eintauchnährböden
Enterobact/Strepto + Neutr, 120
Katalognr. LIOF53531
Anbieter:   LIOFILCHEM
Eintauchnährböden
Katalognr. LIOF53531
Anbieter:  LIOFILCHEM
CAS Nummer:  
Eintauchnährböden
Eintauchnährböden
Enterobact/Strepto + Neutr, 120
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 410.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 120 ST
Product Details & Documents
Flexibler Kontaktobjektträger für mikrobiologisches Screening von Oberflächen.
  • ISO 18593
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    120
  • Bezeichnung:
    Enterobact/Strepto + Neutr