AuftragsverfolgungKontakt
Eintauchnährböden
Eintauchnährböden
Total/Coliform + Neutr, 120
Catalog # LIOF53562
Supplier:   LIOFILCHEM
Eintauchnährböden
Catalog # LIOF53562
Supplier:  LIOFILCHEM
CAS Number:  
Eintauchnährböden
Eintauchnährböden
Total/Coliform + Neutr, 120
CAS Number:  
Price
410.00 SFr.
Log in for availability
1 * 120 ST
Product Details & Documents
Flexibler Kontaktobjektträger für mikrobiologisches Screening von Oberflächen.
  • ISO 18593
Documents
Specifications
Specifications
  • VE:
    120
  • Bezeichnung:
    Total/Coliform + Neutr
Specifications